Anti-ALB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
126705-1
126705-1EA 293 EUR InStock
126705-1
Anti-ALB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALB (albumin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité