Set IQ/OQ/PQ pour chromatographie ionique, matériaux de référence certifiés, Supelco®
Fournisseur: Merck
12674-1KT
12674-1KTEA 329 EUR InStock
12674-1KT
Set IQ/OQ/PQ pour chromatographie ionique, matériaux de référence certifiés, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Set IQ/OQ/PQ pour la qualification de systèmes de chromatographie ionique. Permet de vérifier linéarité, répétitivité et report.
Certifications: Ce matériau de référence certifié (MRC) est fabriqué et certifié en conformité avec les normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034 (ISO Guide 34).
Conditionnement: Contient six étalons de bromure, (5, 10, 20, 50, 100 and 1000 mg/kg; de 100 ml chacun). Les valeurs exactes de contenu, traçabilité et incertitude sont indiquées sur un certificat détaillé.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité