Alcalase (from Bacillus licheniformis)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
126741-500
126741-500EA 159 EUR InStock
126741-500
Alcalase (from Bacillus licheniformis)
Enzymes
A serine endopeptidase that consists primarily of subtilisin A. Suitable for the hydrolysis of proteins.
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1,0 µmol L-tyrosine from hemoglobin per min at 25 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité