Aldehyde dehydrogenase
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
126925-100
126925-100EA 353 EUR InStock
126925-100
Aldehyde dehydrogenase
Enzymes
Aldehyde dehydrogenase is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyses the oxidation of acetaldehyde to acetic acid. Used for the determination of acetaldehyde.
  • Form: White lyophilised solid
  • Specific activity: ≥20 units/mg protein
  • Storage temperature: 2 to 8 °C
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidise 1,0 µmol of acetaldehyde to acetic acid per min at 25 °C, pH 8,0.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité