Zinc ≥99.9998% (base métaux), tiges, Ø 10 mm (0.39 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
12718.DT
12718.DTEA 671 EUR InStock
12718.DT
Zinc ≥99.9998% (base métaux), tiges, Ø 10 mm (0.39 in)
Zinc
Purity: 99.9998% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité