Séléniure de plomb ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lead(II) selenide
12840.18
12840.18EA 0 EUR InStock
12840.18
Séléniure de plomb ≥99%
Séléniure de plomb
Formule: PbSe
MW: 286,16 g/mol
Point de fusion: 79.5…80 °C
Densité: 8.1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016273
Numéro CAS: 12069-00-0
EINECS: 235-109-4
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité