Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (I) oxyde, rouge ≥86% (base Cu), Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

12841-2.5KG
12841-2.5KGEA 339 EUR InStock
12841-2.5KG
Cuivre (I) oxyde, rouge ≥86% (base Cu), Fluka™
Cuivre (I) oxyde


Formule: Cu₂O
Point d'ébullition: 1800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1.230 °C
Densité: 6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010974
Numéro CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité