Calcium carbonate ≥99.0% (base substance sèche, T), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1288-REA 0 EUR InStock
1288-R
Calcium carbonate ≥99.0% (base substance sèche, T), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calcium carbonate
Powder. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label.
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CaCO₃) (dried basis) ≥99.0 %
Insoluble in Dilute HCl ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.0015 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Ammonium (NH₄) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤1.0 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité