Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de rubidium ≥99.8% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific

12890.18
12890.18EA 271 EUR InStock
12890.18
Acétate de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Acétate de rubidium
Purity: 99.8% CAS No.: 563-67-7 Molecular Formula: RbOOCCH3 Formula Weight: 144.52 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013058


Formule: H₃CCOORb
Point de fusion: 246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013058
Numéro CAS: 563-67-7
EINECS: 209-255-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité