Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de rubidium ≥99.8% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

12891.14
12891.14EA 184 EUR InStock
12891.14
Bromure de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Bromure de rubidium
Purity: 99.8% CAS No.: 7789-39-1 Molecular Formula: RbBr Formula Weight: 165.38 Physical Form: Crystalline Refractive Index: 1.5530 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 693° Boiling Point: 1340° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8283 MDL No.: MFCD00011186


Formule: BrRb
MW: 165.37 g/mol
Point d'ébullition: 1340 °C
Point de fusion: 693
Densité: 3.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011186
Numéro CAS: 7789-39-1
EINECS: 232-162-5
Merck Index: 14,8283
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..