Autoclavable Bags
Fournisseur: STERILIN
509HT
129-0006EA 231 EUR InStock
129-0006
Autoclavable Bags
Sachets Sacs à déchets
The bags in PP can withstand temperatures up to 134 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité