Kit d'intervention d'urgence
Fournisseur: VWR Chemicals
129-0199EA 474 EUR InStock
129-0199
Kit d'intervention d'urgence
Matériaux absorbants
Ensemble pour l'absorption de matières organiques, de solutions aqueuses, d'alcalis et d'acides. Il contient.
  • 3× MERCK Chemizorb pour l'absorption de solutions organiques et aqueuses (1.02051.0500)
  • MERCK Chemizorb pour l'absorption d'alcalis (avec neutralisant et indicateur de pH) (1.01596.1000)
  • MERCK Chemizorb pour l'absorption d'acides (1.02491.2500)
  • Paire de gants de protection avec doublure, taille 9 (112-1010)
  • Paire de gants de protection avec doublure, taille 7 (112-0946)
  • 2× Masques 4279 3M ABEK (111-0044)
  • 2× Lunettes-masques
  • Pelle
  • Brosse en PBT stérilisable (129-0175)
  • Sac à déchets 483×610 mm (129-0021)
  • Tous les composants sont disponibles dans notre boutique en lign
Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays. Veuillez vérifier auprès de votre bureau Avantor local ou de votre fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité