Balai à franges, BetaMop™ II
Fournisseur: Texwipe
TX7106
129-0220EA 163 EUR InStock
129-0220
Balai à franges, BetaMop™ II
Serpillières
Balai à franges tubulaires tricotées en polyester avec tête pour un nettoyage économique des sols, BetaMop™ II. Remplacement de la tête, rapide grâce à la fixation par pince.
  • Haute capacité, l'absence de couture assure une capacité d'absorption élevée
  • Le risque réduit de contamination en fait un auxiliaire idéal pour le nettoyage des sols dans les environnements critiques
  • Peut être utilisé avec tous les systèmes de seau d'essorage existants
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité