Lingettes présaturées de silicone, SilSat™
Fournisseur: MICRONOVA
SSW6-01IR
129-0248EA 862 EUR InStock
129-0248
Lingettes présaturées de silicone, SilSat™
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Presaturated Wipes
Les lingettes SilSat résolvent le problème de l'utilisation d'un lubrifiant dans une application contrôlée en offrant un silicone de qualité élevée sur une lingette présaturée. Chaque lingette en polyester est imbibée de plusieurs grammes de silicone, ce qui est assez pour entretenir les engrenages ou les rouleaux de lignes de remplissage ou pour graisser les capuchons et les soupapes. Les lingettes sont irradiées aux rayons gamma.
  • Mélange alcool/ silicone
  • Légèrement imprégnées
  • Evitent le tranfert de silicone sur les produits et autres surfaces critiques
Couleur:blanc
Weight: 106 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité