Système pivotant MultiSqueegee à une seule raclette
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
119933
129-0265EA 32.1 EUR InStock
129-0265
Système pivotant MultiSqueegee à une seule raclette
Serpillières
Pour les applications sèches ou mouillées. Alternative au balai dans des endroits où les poils sont interdits, par ex. pour les sols et les murs en milieu médical. Le MultiSqueegee associe trois composants : un rail en aluminium, une raclette en caoutchouc élastomère (lavable à 70 °C) et un connecteur de manche en PP universel. La raclette en caoutchouc, remplaçable, est dotée d'un bord affiné unique qui entraîne le liquide et la poussière la plus fine en un seul geste.
  • Tous les matériaux peuvent être nettoyés par lavage à 70 °C
  • Les composants sont légers et faciles à démonter et la lame peut être remplacée
  • Les matériaux ont été améliorés pour offrir une plus grande résistance à l'usure et à la rouille
  • La lame en caoutchouc remplaçable possède un seul bord tranchant qui emporte le liquide et la saleté la plus fine en une seule fois
Informations de commande: Merci de bien vouloir noter que la raclette est vendue seule (le manche réf. VILE119966 doit être commandé séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité