Outil de nettoyage de l'isolateur AlphaMop™
Fournisseur: Texwipe
TX7101
129-0273EA 152 EUR InStock
129-0273
Outil de nettoyage de l'isolateur AlphaMop™
Serpillières
L'outil de nettoyage pour isolateurs ITW Texwipe® Mini AlphaMop™ est conçu pour nettoyer les isolateurs, les armoires de sécurité biologique, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire. Le balai affiche un profil plat et des coins arrondis. Fait en plastique Celcon®, il est totalement autoclavable. L'articulation pivotante permet à l'utilisateur d'atteindre les zones difficiles d'accès. La mousse remplaçable garantit que la garniture du balai correspond aux surfaces nettoyées. Le modèle 129-0273 comprend deux manches, de 12" et 18" (30,4 et 45,7 cm), et s'utilise facilement d'une main.
  • Solide et léger
  • Facilement utilisable dans les zones difficiles d'accès ; garnitures faciles et rapides à changer
  • Les garnitures présentent une excellence durabilité et une résistance importante à l'abrasion
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité