Flat mops and BiPower holder
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
R030753
129-0444EA 24.8 EUR InStock
129-0444
Flat mops and BiPower holder
Serpillières
Flat microfibre mops for large surfaces cleaning.
  • Microfibre filaments collect and hold dust, dirt and allergens better than any other cleaning material
  • Perfect for general cleaning and fits holder R050839
  • Laundering maximum temperature: 90 °C
  • To release the mop after use, the user just steps on the red button on the mop holder
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité