Mop frame, Swep Duo Plus
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
137878
129-0457EA 41 EUR InStock
129-0457
Mop frame, Swep Duo Plus
Serpillières
The double sided Swep Duo mop frame lets you clean twice the area by just flipping the frame and keep mopping. Swep Duo Plus frame with built-in lever is designed for touchless removal of dirty and/or contaminated mops.
  • Lightweight and ergonomic
  • Trapezoidal shape for easy cleaning of corners
  • Works with all core and specialist application double and single sided mops
Recommended handle: Aluminium telescopic handle (119966).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité