VWR®, Distributeurs de savon, Touch-Free
Fournisseur: VWR Collection
129-0486EA 194 EUR InStock
129-0486
VWR®, Distributeurs de savon, Touch-Free
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Le distributeur de savon Touch-Free réduit la contamination croisée et les déchets dans les salles blanches et les zones annexes.
  • Unité antigaspillage, adapté pour montage mural
  • Œil électronique pour libérer une dose mesurée de savon
  • Unité compacte alimentée par gravité sans tube mais avec action de pompe
Compatibles avec les flacons à pompe Micronova de 500 ml.
Certifications: OSHA, CDC, ADA
Information de livraison: Livrés avec quatre piles de taille « D ».
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité