Têtes de balai à franges, DryMop™
Fournisseur: MICRONOVA
DMMH6-48 DMF-48 DMH-60M
129-0607EA 67.7 EUR InStock
129-0607 129-0606 MICRDMH-60M
Têtes de balai à franges, DryMop™
Serpillières
Dépoussiérage et nettoyage à sec des grandes surfaces.
  • Profil abaissé
  • La tête en polyester limite la génération de particules
  • Tête pivotante pour une manipulation aisée
  • Couvercles lavables/autoclavables
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité