Poignées à déconnexion rapide, acier inoxydable
Fournisseur: MICRONOVA
SSU-3 SSA-3 SSU-1 SSU-7 SSU-5 SSU-6 SSU-4 SSU-2 SSU-8 SSU-9
129-0261EA 368 EUR InStock
129-0261 129-0262 129-0551 129-0176 129-0737 129-0263 129-0062 129-0643 129-0644 129-0738
Poignées à déconnexion rapide, acier inoxydable
Serpillières
Manches universels en acier inoxydable électropoli avec une connexion à déconnexion rapide qui fonctionne avec toute la gamme d'adaptateurs, d'outils et de têtes de serpillière Micronova pour un nettoyage simplifié et polyvalent.
  • Les manches universels fonctionnent avec tous les outils à déconnexion rapide et les adaptateurs pour serpillère
  • Acier inoxydable électropoli 304 avec composants en polycétone
  • Connexions solides et résistantes pour une utilisation durable
  • Disponible dans une gamme de longueurs fixes ou extensibles de 200 mm à 3 m
  • L'extrémité Quick
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité