Manches et têtes, Quick-Connect HYGEN™
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FGQ58000 FGQ57000 FGQ59000
129-0756EA 69.3 EUR InStock
129-0756 129-0755 129-0757
Manches et têtes, Quick-Connect HYGEN™
Serpillières
Mécanisme Quick-Connect pour changer facilement et rapidement la tête
  • Mécanisme Quick-Connect pour changer facilement et rapidement la tête
  • Disponible en version droite ou à courbure ergonomique, en longueurs réglables de 115 à 186 cm
  • Perches extensibles pour atteindre rapidement les endroits en hauteur jusqu'à 548,6 cm
  • Profil plat, glisse facilement sous le mobilier et le matériel
  • En aluminium léger pour une meilleure productivité
  • Mécanisme de fixation en une étape pour accélérer le montage et le changement du balai
  • Raclette unique du type à
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité