SP Bel-Art « The Collector™ », jeu de plateaux de collecte de sang, Bel-Art Products, a part of SP
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F186310715
129-1015EA 356 EUR InStock
129-1015
SP Bel-Art « The Collector™ », jeu de plateaux de collecte de sang, Bel-Art Products, a part of SP
Portoirs Bacs de transport
PP, blanc.
  • Avec deux portoirs pour 40 tubes à essai chacun (tubes jusqu'à 16 mm de Ø externe)
  • Avec un portoir pour 18 lames
  • Avec une large section pour feuilles de prélèvement
  • Partitions réglables pour seringues, aiguilles, coton, etc.
"The Collector" est un plateau polyvalent particulièrement adapté à une utilisation dans les laboratoires cliniques. Le plateau ne s'affaisse pas, même lorsqu'il est complètement chargé. Il est autoclavable à la vapeur à 121 °C. La poignée est montée à l'extrémité avec une boucle amovible (178More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité