Cordons torsadés
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H131900000
129-1025EA 184 EUR InStock
129-1025
Cordons torsadés
Liens
Attaches de fermeture de sachets torsadées solides plus faciles à utiliser que des ficelles ou des élastiques. Fabriquées en fil de fer recuit, doux, étamé au cuivre et scellé dans du vinyle vierge extrudé.
  • Coupez la longueur requise et torsadez les extrémités ensemble
  • Pour plages de températures de –45 à +121 °C
Idéales pour regrouper des articles difficiles à manipuler comme des tiges, des fils ou des tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité