Sachets d'expédition inviolables Intervoid®
Fournisseur: COVERIS
COV-512
129-1030EA 859 EUR InStock
129-1030
Sachets d'expédition inviolables Intervoid®
Sachets Sachets d'échantillonnage
Les sachets d'expédition inviolables Intervoid® sont conçus pour garantir la sécurité des échantillons ou la confidentialité des données d'expédition par courrier postal. Ils répondent aux besoins de véritable garantie de traçabilité, de confidentialité et de sécurité lors du transport des échantillons.
  • Le film en polyéthylène opaque protège de la lumière et assure la confidentialité lors des transports
  • Traçabilité : code à barres avec numérotation séquentielle et reçu amovible
  • Haute sécurité : fermeture, système de marquage exclusif (brevet en attente), micro-impression
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité