Swep single MicroControl mops
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
140708
129-1078EA 44.8 EUR InStock
129-1078
Swep single MicroControl mops
Serpillières
Dans les environnements contrôlés, les chambres doivent être maintenues parfaitement propres, saines et fiables. Leur propreté doit être irréprochable, et les surfaces doivent être exemptes de particules, de bactéries et de toute contamination. MicroControl est le mop réutilisable haut de gamme conçu et fabriqué par Vileda Professional. Il garantit des performances de nettoyage continues de l'ordre du micron. MicroControl est l'outil indispensable au nettoyage des sols, murs et plafonds.
  • Le mop 100% microfibres veille à ce que les agents contaminants soient non seulement éliminés de la surface nettoyée mais également capturés, assurant ainsi des performances de nettoyage supérieures sans effort
  • Sa composition multi-couches à couche intérieure de feutre garantit une excellente capacité d'absorption et sa surface intérieure thermofixée lui confère une compatibilité absolue avec toutes les méthodes de stérilisation
  • En outre, le mop MicroControl présente une caractéristique innovante brevetée : les lèvres de nettoyage, qui assurent un nettoyage aisé et efficace des plinthes pendant le nettoyage des sols
  • Adapté à la stérilisation (par autoclave ou par irradiation)
  • Haute résistance chimique
  • Durabilité jusqu'à 200 cycles de lavage ou 50 cycles de décontamination (y compris la stérilisation)
Selon la méthode pré-préparée, les mops sont idéaux pour les industries disposant de leurs propres blanchisseries. Le coût d'utilisation est le principal atout de ce système pré-préparé, permettant ainsi à l'utilisateur de réduire ses coûts généraux de nettoyage. De plus, il permet de gagner du temps durant les opérations de nettoyage et de préparation.
Conçu pour une utilisation en salle blanche ISO classe 5/BPF A+B FED209D classe 100 conformément à la classification Helmke Drum cat. II (IEST-RP-CC-003-87-T).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité