Spatule
Fournisseur: BURKLE
5383-1000
129-1158EA 319 EUR InStock
129-1158
Spatule
Spatules
Cette spatule est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, est polie miroir et entièrement soudée, de sorte qu'elle est totalement exempte de fissures.
  • Très stable
  • Facile à nettoyer
  • Autoclavable, stérilisable sur flamme
  • Peut être incisé des substances solides ou des sacs et BigBags
Idéal pour l'échantillonnage des poudres, granulés et fluides pâteux, en particulier dans le domaine alimentaire et pharmaceutique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité