Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR®, Scelleuse de sacs avec cutter

Fournisseur: VWR Collection
129-1159EA 208 EUR InStock
129-1159 129-1160
VWR®, Scelleuse de sacs avec cutter
Thermosoudeuses Soude sachet
Scellement rapide et efficace des sacs PP ou PE, feuilles ou tubes plats de 0,01 à 0,8 mm d’épaisseur.

  • Lame coulissante permettant d’éliminer l’excédent de matériau à 19 mm de la fermeture
  • Le bouton de minuterie garantit un scellage sûre - il vous suffit de savoir régler le minuteur (1 à 8 secondes), d’appuyer sur la poignée et de la retirer lorsque le voyant indique que le cycle est terminé
  • L’élément de chauffage (310 mm de long) chauffe uniquement lors du scellage
  • Contenu du kit de pièces de rechange: 2 lames supplémentaires, 2 éléments chauffants supplémentaires et 2 chiffons supplémentaires en PTFE

L×P×H (fermé) : 86×446×166 mm

Information de livraison: Fournie avec cordon d’alimentation de 153 cm. Un kit de pièces de rechange supplémentaire peut être commandé séparément.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité