VWR®, Sachets à fermeture à curseur
Fournisseur: VWR Collection
129-1198EA 149 EUR InStock
129-1198 129-1199 129-1200 129-1201 129-1202 129-1203
VWR®, Sachets à fermeture à curseur
Sachets Sacs de stockage
Sachets à fermeture à curseur VWR®, en PEBD transparent, avec curseur bleue. Pour l’emballage et le stockage de produits.
  • Peuvent être utilisés à des températures allant de -10 °C à +65 °C.
  • Ne contiennent pas d’ingrédients d'origine animale
Certifications: Fabriqués conformément aux normes ISO 9001:2015.
Conditionnement: 50 pièces/sachet extérieur, 10 sachets extérieurs/boîte.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité