VWR® Maximum, Housse résistante aux produits chimiques
Fournisseur: VWR Collection
129-1217EA 177 EUR InStock
129-1217
VWR® Maximum, Housse résistante aux produits chimiques
Housses
Ces housses résistantes aux produits chimiques offrent le plus haut niveau de protection disponible.
  • Imperméabilité supérieure contre les produits chimiques et rétentions aux liquides et aux particules
  • Un tissu à double revêtement protège des liquides dangereux et des produits chimiques toxiques
  • Durabilité maximale et résistance aux déchirures
Ces housses sont conçues pour optimiser la barrière de protection et éviter toute pénétration d'une longue liste de produits chimiques.
Ces housses sont rigoureusement testées et fabriquées dans des installations certifiées ISO, sous contrôle strict du processus afin de garantir que chaque article répond à des normes exigeantes de qualité ainsi qu'à un cahier des charges.
Lot contrôlé et validé par test en laboratoire indépendant.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité