Feuilles de strilisation Stericlin intercales, alternance de feuilles SMMS 60g/m bleu fonc et non-tiss 67g/m vert, 100x100cm, DIN EN ISO 11607 1 * 160 Pce
Fournisseur: VP Medical Packaging
Feuilles de strilisation Stericlin intercales, alternance de feuilles SMMS 60g/m bleu fonc et non-tiss 67g/m vert, 100x100cm, DIN EN ISO 11607 1 * 160 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Feuilles de stérilisation Stericlin® intercalées, alternance de feuilles SMMS 60g/m² bleu foncé et non-tissé 67g/m² vert, 100x100cm, DIN EN ISO 11607 1 * 160 Pce 129-1343 1 * 160 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou