Sachet de strilisation Stericlin White Line, en polypro non-tiss et film plastique, trs rsistant, compatible pour STEAM (134C), EO, FORM et PLASMA, niveau de propret 200 selon IEST-STD-CC1246, 37x40.5cm, DIN EN ISO 11607, carton de 5 paquets x 1 * 500 Pce
Fournisseur: VP Medical Packaging
Sachet de strilisation Stericlin White Line, en polypro non-tiss et film plastique, trs rsistant, compatible pour STEAM (134C), EO, FORM et PLASMA, niveau de propret 200 selon IEST-STD-CC1246, 37x40.5cm, DIN EN ISO 11607, carton de 5 paquets x 1 * 500 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachet de stérilisation Stericlin® White Line, en polypro non-tissé et film plastique, très résistant, compatible pour STEAM (134°C), EO, FORM et PLASMA, niveau de propreté 200 selon IEST-STD-CC1246, 37x40.5cm, DIN EN ISO 11607, carton de 5 paquets x 1 * 500 Pce 129-1470 1 * 500 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou