VWR®, Autoclavable Bags
Fournisseur: VWR Collection
129-1575EA 802 EUR InStock
129-1575
VWR®, Autoclavable Bags
Sachets Sacs à déchets
Sturdy, temperature resistant bags, ideal for sterilising animal cages.
  • PE, clear
  • Autoclavable up to 121 °C
  • Highly puncture resistant and impact strength
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité