Sacs pour autoclave
Fournisseur: Greiner Bio-One
643201_500 646201_500 649201_350 645201_500 BAG1_200 BAG2_200 BAG3_200
129-1750EA 152 EUR InStock
129-1750 129-1752 129-1753 GREI645201_500 129-1754 129-1755 129-1756
Sacs pour autoclave
Sachets Sacs à déchets
Ces sacs pour destruction permettent la décontamination des boîtes de Pétri ou des tubes contaminés.
  • Adaptés à la stérilisation en autoclave par vapeur humide
  • Pour les déchets contaminés au laboratoire
PP, transparent, thickness: 50 µm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité