Conductive ESD Waste Basket
Fournisseur: DESCO
239205
129-2618EA 60.4 EUR InStock
129-2618
Conductive ESD Waste Basket
Poubelles Conteneurs de déchets
This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
  • Made of conductive fibreboard 2 mm thick
  • Reinforced with metal hoop at top
  • Marked with ESD protective symbol
  • Rg: <10E6 ohms
  • Bottom corners are reinforced and fitted with round-headed metal studs as feet
The bins are sturdy yet light enough to be easily handled.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité