Dispensing bottles, HDPE, square
Fournisseur: DESCO
35305
129-2641EA 21.2 EUR InStock
129-2641
Dispensing bottles, HDPE, square
Flacons Flacons compte-gouttes
Dispensing bottle suitable for many solvents.
  • Wide opening, easy to fill
  • Provides stability and saves storage space
  • Translucent for easy viewing of contents
  • Custom imprinting available
Dispenses approximately 0,2 cc of liquid with each pump.
Ideal for use with hand sanitizer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité