Sachets pour autoclave avec indicateur de vapeur et fermeture à cordon Tyvek®, BHD
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BNWBG0606D2P BNWBG0642D2P BNWBG09.512D2P BNWBG1212D2P BNWBG1218D2P BNWBG1624D2P BNWBG01644D2P BNWBG1830D2P BNWBG1854D2P BNWBG2024D2P BNWBG2032D2P BNWBG2424D2P BNWBG2435D2P BNWBG2436D2P BNWBG3648D2P BNWBG4040D2P BNWT3654D22P
129-2776EA 7140 EUR InStock
129-2776 129-2777 129-2778 129-2779 129-2780 129-2781 129-2770 129-2782 129-2783 129-2784 129-2785 129-2786 129-2787 129-2788 129-2789 129-2790 129-2791
Sachets pour autoclave avec indicateur de vapeur et fermeture à cordon Tyvek®, BHD
Sachets Poches de stérilisation
Les sachets pour autoclave BHD avec cordon de serrage en Tyvek® peuvent être utilisés comme sachet intérieur ou extérieur pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange pharmaceutiques.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des procédures opérationnelles normalisées lors de l'emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu'à 135 °C
  • Non-tissé BHD bleu 2 couches, résistant à la déchirure et à la perforation
  • Amélioration significative du processus comparé à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif
Standardisez et simplifiez la façon dont les équipements sont emballés pour la stérilisation à la vapeur. L'utilisation de ces sachets à double couche avec cordon permet également de gagner un temps précieux dans la zone de préparation des équipements. Le matériau BHD à 2 couches résiste aux déchirures et aux perforations.
Comme 100 % de la surface permet la pénétration et le séchage de la vapeur, chaque charge peut être configurée pour une efficacité et un débit maximum. Les sachets à cordon peuvent être ouverts de manière aseptique sans générer de particules comme c'est le cas avec d'autres types de sachets ouverts par découpe.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité