Housses élastiques BHD pour la stérilisation à la vapeur, de forme rectangulaire avec indicateur de vapeur
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BHDSHEET2440E
129-2813EA 1940 EUR InStock
129-2813
Housses élastiques BHD pour la stérilisation à la vapeur, de forme rectangulaire avec indicateur de vapeur
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation. Laissez les housses en place pendant l'installation pour éviter toute contamination microbienne et particulaire. Laissez-les en place pendant que les autres activités de mise en place de la ligne de remplissage sont effectuées.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Emballage individuel dans des sacs en polyéthylène
  • Simplifie le respect SOP lors de l'emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu'à 135 °C
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Amélioration significative du processus comparé à l'emballage avec du papier bioshield.
Les housses élastiques BHD constituent une méthode pratique et rapide pour envelopper les pièces de changement de contact des produits difficiles à emballer avant la stérilisation à la vapeur.
Après la stérilisation et après avoir retiré le sac extérieur, laissez la housse en place pendant l'installation pour éviter toute contamination microbienne et particulaire. À retirer une fois que toutes les autres activités de mise en place de la ligne de remplissage sont terminées. En restant en place sur les pièces de l'équipement pendant la mise en place, leur utilisation minimise les risques de contamination microbienne ou particulaire.
Couleur: Bleu
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité