Housses GMP, de forme cylindrique avec fermeture à cordon ajustable, Tyvek® Gris
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
COVGTVK6012D
129-2832EA 3220 EUR InStock
129-2832
Housses GMP, de forme cylindrique avec fermeture à cordon ajustable, Tyvek® Gris
Housses
Ces housses en Tyvek gris bloquent les rayons UV, qui peuvent endommager les produits biotechnologiques sensibles à la lumière. À utiliser dans tout environnement de fabrication pharmaceutique pour protéger les équipements nettoyés contre la contamination.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Bloque les rayons UV
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des SOP
  • Emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène et étiquetés
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Les couvertures en Tyvek gris bloquant la lumière UV peuvent être utilisées dans tous les environnements de fabrication pharmaceutique pour aider à minimiser les risques de contamination microbienne et particulaire.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité