Saran Wrap
Fournisseur: HIFI SNIJUNIE
S091003000000
129-3850EA 112 EUR InStock
129-3850
Saran Wrap
Scellés Films de scellage
This is a total barrier film that has been specially developed for use in gel drying applications.
  • Less clingy than other films, allowing it to be easily removed from gel surfaces without causing the gel to crack
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité