Doypack® Paper/PET/CPP Paper Bags
Fournisseur: Flexico
ITM080351 ITM080352 ITM080353 ITM080354 ITM080355
129-3901EA 153 EUR InStock
129-3901 129-3902 129-3903 129-3904 129-3905
Doypack® Paper/PET/CPP Paper Bags
Sachets Sacs de stockage
The specific shape of the Doypack® bags allows a good vertical position of the packaging on the shelves. The Paper/PET/CPP laminate provides a good barrier to gases and humidity. The paper layer gives the bag a natural look.
  • Food contact
  • Available in different sizes
  • Ideal for wet and dry content
  • Doypack® packaging
  • Ideal for shelf display
  • Available in stock
The Doypack® packaging has a window to give a better visibility of the content and highlights the features of the product. Ideal for food products (biscuits, confectionery, snacks) this bag isMore Product Information
Collapse All
Désignation Capacité Matière Épaisseur l×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset 100 ml PET/CPP PAPER40/PET12/CPP60 85×125 mm 500 129-3901
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×32 mm bottom gusset 250 ml PET/CPP PAPER40/PET12/CPP60 110×160 mm 500 129-3902
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×35 mm bottom gusset 500 ml PET/CPP PAPER40/PET12/CPP60 130×190 mm 500 129-3903
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×40 mm bottom gusset 750 ml PET/CPP PAPER40/PET12/CPP60 160×230 mm 500 129-3904
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset 1000 ml PET/CPP PAPER40/PET12/CPP60 180×255 mm 500 129-3905
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité