L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Sachets stériles à fermeture torsadée et double emballage pour les applications en salle blanche
Fournisseur: VWR Collection
129-9889EA 1130 EUR InStock
129-9889 129-9890 129-0665 129-9000 129-9003 129-9001 129-9002 129-9004 129-9005 129-9006 129-9007 129-9008 129-9009 129-9010 129-9011 129-9012 129-9013 129-9014 129-9015 129-9016 129-9017 129-9018
VWR®, Sachets stériles à fermeture torsadée et double emballage pour les applications en salle blanche
Sachets Sachets d'échantillonnage
Sacs en PE, transparents. Ces sachets d’échantillonnage stériles constituent un conteneur pliable, sécurisé et exempt d'agents de contamination garantissant des résultats d'analyse fiables. Méthode économique et efficace de prélèvement, de stockage et de transport d'échantillons. L’utilisateur peut apporter des sachets d’échantillonnage stériles dans la salle blanche sans se préoccuper de risques de contamination avec ces sachets. les sachets sont fournis sous double emballage. L’utilisateur peut ainsi retirer le sachet extérieur avant d'entrer dans la salle blanche, ce qui réduit égalementMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité