L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Sachets, avec barrette de fermeture
Fournisseur: VWR Collection
129-0012EA 303 EUR InStock
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Sachets, avec barrette de fermeture
Sachets Sachets d'échantillonnage
LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
  • Ces sachets souples, sûrs et exempts de contamination garantissent des résultats d'analyse fiables
  • Sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans BPA
  • Méthode économique et efficace de prélèvement, de stockage et de transport d'échantillons
  • Bande de fermeture renforcée par un fil d'acier permettant de maintenir le sachet ouvert pendant le remplissage
  • Double système rabattable unique garantissant une fermeture étanche temporaire
Utilisation universelle pour les échantillons d'aliments,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité