Holder
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
7500913
129-9825EA 42.5 EUR InStock
129-9825
Holder
Portoirs Porte-sachets
En fil d'acier revêtu d'époxy avec pied en caoutchouc.
Ø int.×h: 120×250 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité