Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥97.0%, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)

12902-20KG
12902-20KGEA 17580 EUR InStock
12902-20KG
Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥97.0%, Fluka™
Potassium hexacyanocobaltate(III)


Formule: C₆CoK₃N₆
MW: 332,332 g/mol
Point d'ébullition: >500 °C
Point de fusion: >500 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011391
Numéro CAS: 13963-58-1
EINECS: 237-742-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Free cyanide Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Alkalinity Max. 0.15 meq/g

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité