Or pour brossage brillant
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12943.04
12943.04EA 102 EUR InStock
12943.04
Or pour brossage brillant
Or
Bright brushing gold.
Produces a bright continuous gold film on glass and ceramics when properly fired. Firing instructions included.
Formule: Au
Point d'ébullition: 156 °C
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité