Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN de tissu Microspin, peqGOLD
Fournisseur: VWR Chemicals
13-3096-02EA 602 EUR InStock
13-3096-02
Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN de tissu Microspin, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Kit rapide, facile et économique pour l'isolement de l'ADN génomique à partir de petits volumes et tailles d'échantillons pour des résultats cohérents de PCR et de tests analytiques.
  • Nul besoin d'extractions organiques
  • Nul besoin de précipitations à l'éthanol, qui prennent beaucoup de temps.
  • Dégradation enzymatique de l'ARN cellulaire
  • Séparation efficace des inhibiteurs et des contaminants
  • Rapide, 20 minutes ou moins
Quantité initiale typique de 10 mg de tissu. La rapidité de la technologie des mini-colonnes et les tampons spécifiquement formulés permettent de purifier l'ADN génomique jusqu'à 60 kb.
Information de livraison: Le kit contient des colonnes d'ADN peqGOLD Microspin LE, des tubes de collecte de 2 ml, un tampon BL, un tampon TL, une solution de protéinase K, un tampon HBC, un tampon LPA, un tampon de lavage d'ADN et un tampon d'élution.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Microspin tissue DNA mini kit 200 Tests 13-3096-02 Unavailable
unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité