Purification des plasmides, Kit de minipréparation de plasmides II, peqGOLD
Fournisseur: VWR Chemicals
13-6945-00EA 16.2 EUR InStock
13-6945-00
Purification des plasmides, Kit de minipréparation de plasmides II, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Il vous permet d'isoler jusqu’à 40 à 70 µg d'ADN plasmidique de haute qualité à partir de 15 ml de cultures bactériennes en 30 minutes ou moins. Simplifié avec la technologie VWR® peqGold Mini Column II en trois étapes rapides : Lier, laver et éluer.
  • Sûr, pas d'extractions de phénol/chloroforme
  • Polyvalent, avec des formats de centrifugation et d'aspiration disponibles.
  • ADN de haute qualité adapté à une large gamme d'applications en aval.
Information de livraison: Chaque kit comprend des colonnes d'ADN peqGOLD, des tubes de collecte de 2 ml, Solution I, Solution II, Solution III, tampon HBC, tampon de lavage ADN, RNase A et tampon d'élution.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Kit de miniprep de plasmides II 5 Tests 13-6945-00 Unavailable
unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité