Platinum rhodium alloy (87:13 w%), en fils pour thermocouple ISA type R de qualité standard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
13018.BY
13018.BYEA 2470 EUR InStock
13018.BY
Platinum rhodium alloy (87:13 w%), en fils pour thermocouple ISA type R de qualité standard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platinum rhodium alloy (87:13 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt% Physical Form: ≈1.02g/25cm Positive leg Type R Density: 19.595G/CC Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité