Dodecacarbonyltetracobalt ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetracobalt dodecacarbonyl
13055.06
13055.06EA 438 EUR InStock
13055.06
Dodecacarbonyltetracobalt ≥98%
Dodecacarbonyltetracobalt
Purity: 98% min CAS No.: 17786-31-1 Molecular Formula: C12Co4O12 Formula Weight: 571.86 Physical Form: Crystalline Density: 2.09 Appearance: Black Melting Point: 60° dec. UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00064698
Formule: C₁₂Co₄O₁₂
MW: 571,853 g/mol
Point de fusion: 60 °C (dec.)
Densité: 2.09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064698
Numéro CAS: 17786-31-1
EINECS: 241-763-1
ONU: 3179
ADR: 4.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité